Merck
78095
Supelco
ルチン 三水和物
analytical standard
別名:
クエルセチン3-ルチノシド 三水和物, ビタミンP 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O16 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
664.56
Beilstein:
75455
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥94.0% (HPLC)
光学活性
[α]20/D +9±2°, c = 0.5% in absolute ethanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.3H2O/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9;;;/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3;3*1H2/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-;;;/m0.../s1
InChI Key
NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルチン三水和物は毛細血管が機能を果たす上で重要な役割を演じる可能性があるバイオフラボノイドです。
アプリケーション
適切な機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は技術サービスにご連絡ください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hedera humulus hypericum lycium pimpinella primula sambucus serenoa
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
78095-100MG-F:
78095-VAR-F:
78095-BULK-F:
78095-25MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Using on-line solid phase extraction for simultaneous determination of ascorbic acid and rutin trihydrate by sequential injection analysis
Legnerova.Z, et al.
Analytica Chimica Acta, 497, 165-174 (2003)
Anete Boroduske et al.
Industrial crops and products, 165, 113438-113438 (2021-03-24)
Berries and flowers of Sambucus nigra L. tree are well known for their ability to mitigate symptoms of upper respiratory disorders related to reported antiviral properties. Industrial application and commercial cultivation of S. nigra is largely limited to a few
Nattapon Supkamonseni et al.
Indian journal of experimental biology, 52(10), 965-971 (2014-10-28)
In vitro study revealed that pancreatic lipase inhibitory activity of C. asiatica extract was significantly higher than rutin but lower than orlistat, an anti-obesity drug. alpha-Amylase inhibitory activities of C. asiatica extract and rutin were significantly lower than acarbose, an
Snezana Agatonovic-Kustrin et al.
Journal of chromatography. A, 1385, 103-110 (2015-02-11)
The present study describes a simple high performance thin layer chromatographic (HPTLC) method for the simultaneous quantification of apigenin, chamazulene, bisabolol and the use of DPPH free radical as a post-chromatographic derivatization agent to compare the free radical scavenging activities