Merck
Y0000105
ルチン 三水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
クエルセチン3-ルチノシド 三水和物, ビタミンP 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O16 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
664.56
Beilstein:
75455
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
rutoside
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.3H2O/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9;;;/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3;3*1H2/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-;;;/m0.../s1
InChI Key
NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Rutoside trihydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000105-1EA:
Y0000105:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of Specific proteolytic activity of Trypsin and Bromelain and simultaneous estimation of Rutoside Trihydrate, Diclofenac sodium, Trypsin and Bromelain in tablet formulation.
Wani S S, et al.
International Journal of PharmTech Research, 6(4), 1236-1244 (2014)
Nattapon Supkamonseni et al.
Indian journal of experimental biology, 52(10), 965-971 (2014-10-28)
In vitro study revealed that pancreatic lipase inhibitory activity of C. asiatica extract was significantly higher than rutin but lower than orlistat, an anti-obesity drug. alpha-Amylase inhibitory activities of C. asiatica extract and rutin were significantly lower than acarbose, an
Snezana Agatonovic-Kustrin et al.
Journal of chromatography. A, 1385, 103-110 (2015-02-11)
The present study describes a simple high performance thin layer chromatographic (HPTLC) method for the simultaneous quantification of apigenin, chamazulene, bisabolol and the use of DPPH free radical as a post-chromatographic derivatization agent to compare the free radical scavenging activities