Merck
00180585
ヒペロシド
primary reference standard
別名:
ケルセチン 3-D-ガラクトシド, 3,3',4',5,7-ペンタヒドロキシフラボン 3-D-ガラクトシド, ヒペリン, ヒペロシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O12
CAS番号:
分子量:
464.38
Beilstein:
5784795
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChI Key
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HWIファーマ・サービスGmbHが生産し、認証しています。
定量NMRで測定した正確な含量は認定証に記載されています。
ヒペロシドは、抗炎症、抗酸化、抗ウイルス、抗がんなどのさまざまな有益作用のために、漢方薬に使用されるフラボノール配糖体化合物です。
アプリケーション
本一次標準品は、確認試験、アッセイ、純度試験、メソッド開発・検証に使用できます。
以下の用途にも使用されています:
  • タンパク質沈殿および液液抽出によるサンプル処理後のラット血漿サンプル中のヒペロシドを測定する超高速液体クロマトグラフィー-質量分析法の開発
  • 漢方薬に用いられるApocynum venetum L.(ラフマ)およびEleutherococcus senticosus(エゾウコギ)の植物サンプルにおけるヒペロシド、イソクエルシトリン、エレウテロサイドEの、HPLC/ダイオードアレイ検出(DAD)による多成分一斉分析
  • Sorbus tianschanicaの葉サンプルからルチン、ヒペロシド、ヘスペリジンをイオン液体真空マイクロウェーブ抽出(ILVMAE)後HPLCで定量
  • サンザシの花および葉の抽出物サンプル中のビテキシン、ルチン、ヒペロシド、ケルセチンの、高速液体クロマトグラフィー/分光光度検出(HPLC-UV)による同時検出・定量
生物化学的/生理学的作用
反応性酸素種を除去するとともに抗酸化酵素、特にカタラーゼとグルタチオンパーオキシダーゼを活性化して、細胞を過酸化物誘導酸化による損傷から保護します。
その他情報
ミモザやオトギソウなどの植物中に広く分布するフラボノールグリコシドです。
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus eucalyptus hypericum sambucus
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
00180585-25MG:
00180585-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mao-Hua Ping
Cancer management and research, 12, 11773-11782 (2020-11-26)
Hyperin is an effective monomer extracted from Malvaceae plant Abelmoschus, which is a flavonol glycoside compound. Hyperin performs a variety of pharmacological activities, such as analgesia, antioxidation, anti-inflammation, avoiding microthrombosis, regulating immune function, inhibiting tumor cell growth. But the role
Rui-Li Liu et al.
Brain research, 1469, 164-173 (2012-07-10)
Hyperoside is a flavonoid compound and widely used in clinic to relieve pain and improve cardiovascular functions. However, the effects of hyperoside on ischemic neurons and the molecular mechanisms remain unclear. Here, we used an in vitro ischemic model of
Xi-Hua Cui et al.
Bioresource technology, 102(21), 10072-10079 (2011-09-16)
The effects of inoculum density, aeration volume and culture period on accumulation of biomass and secondary metabolites in adventitious roots of Hypericum perforatum in balloon type airlift bioreactors (3 l capacity) were investigated. The greatest increment of biomass as well
Sae-Kwang Ku et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 53, 197-204 (2012-12-12)
The potential anticoagulant activities of two single compounds, isorhamnetin-3-O-galactoside (IMG) and hyperoside, from Oenanthe javanica, were tested. The anticoagulant activities were investigated by measuring activated partial thromboplastin time (aPTT) and prothrombin time (PT), and the ability to inhibit production of
Anti-inflammatory activity of hyperoside through the suppression of nuclear factor-?B activation in mouse peritoneal macrophages.
Kim SJ, Um JY, Lee JY
American Journal of Chinese Medicine, 39(1), 171-181 (2011)
プロトコル
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.