Merck
G1296
Sigma-Aldrich
グリシチン
≥98% (HPLC)
別名:
4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 7-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-3-(4-ヒドロキシフェニル)-6-メトキシ-, グリシテイン 7-O-β-グルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22O10
CAS番号:
分子量:
446.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (Pueraria thunbergianaI)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to faint beige
mp
203 - 204  °C ((397 - 399 °F ))
溶解性
10 mg, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1C2=CC(OC)=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI Key
OZBAVEKZGSOMOJ-MIUGBVLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glycitin is an isoflavonoid recently found in flowers of Pueraria thunbergianaI. Glycitin can be modified into the metabolite glycitein which has anti-inflammatory properties.
アプリケーション
  • The antioxidant Glycitin protects against intervertebral disc degeneration through antagonizing inflammation and oxidative stress in nucleus pulposus cells.: This study highlights Glycitin′s therapeutic potential in mitigating intervertebral disc degeneration by counteracting inflammatory and oxidative processes, demonstrating its viability as a bioactive compound for degenerative diseases (Zhao W et al., 2023).
  • Spectrum-effect relationship study to reveal the pharmacodynamic substances in Flos Puerariae-Semen Hoveniae medicine pair for the treatment of alcohol-induced liver damage.: Analyzes the pharmacological effects of herbal components, including Glycitin, targeting liver damage recovery, illustrating the compound′s therapeutic relevance in traditional and modern medical applications (Zhang H et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
グリシチンは、グルコシド型の大豆イソフラボンです。 ラットモデルの試験から、グリシチンは、本モデルにおける骨喪失の予防と、好ましくない脂質代謝変化の反転に有効であることが実証されました。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
G1296-VAR:
G1296-25MG:
G1296-5MG:
G1296-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Isoflavone glycosides from the flowers of Pueraria thunbergiana.
Park HJ
Phytochemistry, 51, 147-151 (1999)
Kouya Yamaki et al.
Planta medica, 68(2), 97-100 (2002-02-23)
Previously, we reported that the isoflavones tectorigenin and tectoridin, a glycosylated tectorigenin, isolated from the rhizomes of Belamcanda chinensis have an activity to inhibit prostaglandin (PG) E2 production in 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetate (TPA)-stimulated rat peritoneal macrophages. The inhibitory effect of tectorigenin