Merck
PHL89693
グリシチン
phyproof® Reference Substance
別名:
4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 7-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-3-(4-ヒドロキシフェニル)-6-メトキシ-, グリシテイン 7-O-β-グルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22O10
CAS番号:
分子量:
446.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1C2=CC(OC)=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2OC=C1C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-6-12-14(30-9-13(18(12)25)10-2-4-11(24)5-3-10)7-16(15)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI Key
OZBAVEKZGSOMOJ-MIUGBVLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
  • Anti-Inflammatory and Anti-Obesity Effects: A study demonstrated that heat shock treatment of soybeans increases the anti-inflammatory and anti-obesity activities by enriching polyphenol content and aglycon form isoflavones, including glycitin, presenting a promising method for enhancing functional food properties (Khatun et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
グリシチンは、グルコシド型の大豆イソフラボンです。 ラットモデルの試験から、グリシチンは、本モデルにおける骨喪失の予防と、好ましくない脂質代謝変化の反転に有効であることが実証されました。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89693-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ゲニステイン analytical standard
Supelco
92136
ゲニステイン
ダイゼイン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1858
ダイゼイン