Merck
S8633
Sigma-Aldrich
スフィンゴミエリナーゼ Staphylococcus aureus由来
buffered aqueous glycerol solution, 100-300 units/mg protein (Lowry)
別名:
スフィンゴミエリンコリンホスホヒドロラーゼ, スフィンゴミエリンホスホジエステラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
形状
buffered aqueous glycerol solution
品質水準
比活性
100-300 units/mg protein (Lowry)
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)由来のスフィンゴミエリナーゼは、以下の用途に使用されています:
  • ミノサイクリンの保護効果を検討する目的でラット皮質培養において神経毒性を誘導するため
  • 血清検体のスフィンゴミエリン濃度を測定するため
  • PARK9-介在性エクソーム生物発生を検討する目的でスフィンゴミエリナーゼ活性を増強するため
生物化学的/生理学的作用
スフィンゴミエリンに由来するセカンドメッセンジャ-の形成を開始させます。MAPK(マイトジェン活性化タンパク質キナ-ゼ)およびSAPKs(ストレス活性化タンパク質キナ-ゼ)を活性化します。スフィンゴミエリンからセラミドを生成します。
細菌スフィンゴミエリナーゼは中性pHで活性です。in vitroでの細胞培養で使用される場合、形質膜の外葉上のスフィンゴミエリンを加水分解し、脂溶性であるセラミドを生成します。スフィンゴミエリナーゼは、いくつかの神経変性障害の病因に関与する、スフィンゴミエリナーゼ/セラミド経路における重要な酵素です。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.4、37°Cで1分間に1.0 μmolのTNPAL-スフィンゴミエリンを加水分解する量です。
物理的形状
50%グリセロ-ル溶液 (0.25Mリン酸バッファ-, pH 7.5含有)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S8633-25UN-PW:
S8633-BULK:
S8633-25UN:
S8633-50UN:
S8633-10UN:
S8633-50UN-PW:
S8633-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Measurement of sphingomyelin and ceramide cellular levels after sphingomyelinase-mediated sphingomyelin hydrolysis.
P Santana et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 105, 217-221 (1999-07-31)
Elin Rebecka Carlsson et al.
Frontiers in endocrinology, 9, 172-172 (2018-06-21)
Metabolic surgery is superior to lifestyle intervention in reducing weight and lowering glycemia and recently suggested as treatment for type 2 diabetes mellitus. Especially Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) has been focus for much research, but still the mechanisms of action
Taiji Tsunemi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(46), 15281-15287 (2014-11-14)
Kufor-Rakeb syndrome (KRS) is caused by loss-of-function mutations in ATP13A2 (PARK9) and characterized by juvenile-onset parkinsonism, pyramidal signs, and cognitive decline. Previous studies suggested that PARK9 deficiency causes lysosomal dysfunction and α-synuclein (α-syn) accumulation, whereas PARK9 overexpression suppresses toxicity of
Feixiang Wang et al.
The Journal of clinical investigation, 131(19) (2021-08-18)
Proper metabolic activities facilitate T cell expansion and antitumor function; however, the mechanisms underlying disruption of the T cell metabolic program and function in the tumor microenvironment (TME) remain elusive. Here, we show a zinc finger protein 91-governed (ZFP91-governed) mechanism
Ching-Min Tang et al.
Free radical biology & medicine, 50(6), 710-721 (2010-12-28)
In this study, we determined whether minocycline may protect rat cortical cultures against neurotoxicity induced by sphingomyelinase/ceramide and explored the underlying mechanisms. We found that minocycline exerted strong neuroprotective effects against toxicity induced by bacterial sphingomyelinase and synthetic C2 ceramide.