Merck
C8999
Sigma-Aldrich
Calpeptin
≥98% (HPLC)
別名:
N-ベンジルオキシカルボニル-L-leucylnorieucina, Z-Leu-Nle-CHO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30N2O4
CAS番号:
分子量:
362.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C20H30N2O4/c1-4-5-11-17(13-23)21-19(24)18(12-15(2)3)22-20(25)26-14-16-9-7-6-8-10-16/h6-10,13,15,17-18H,4-5,11-12,14H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,25)/t17-,18-/m0/s1
InChI Key
PGGUOGKHUUUWAF-ROUUACIJSA-N
詳細
Calpeptin(Z-Leu-nLeu-H)は細胞透過性ペプチドアルデヒド阻害剤です。Z-Leu-Met-Hやロイペプチンなど、その他の阻害剤より高い対カルパインI感受性を有しています。Calpeptinは、分化する褐色細胞腫(PC12)細胞の神経突起の伸長を刺激します。Calpeptinは、実験的自己免疫性脳脊髄炎(EAE)脊髄において小神経膠細胞症、アストログリオーシス、軸索損傷、およびニューロンと希突起膠細胞の死を減少させます。したがって、EAEおよび多発性硬化症(MS)に対する強力な治療法であると考えられます。
アプリケーション
Calpeptinはカルパイン阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カルペプチンはRho-キナーゼ活性剤であると同時にカルパイン阻害剤でもあり、アポトーシス、ニューロンの長期活性化、および細胞周期進行に関与するカルシウム依存性システインプロテアーゼのファミリーです。
カルペプチンはカルパイン阻害剤であり、Rho-キナーゼ活性剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C8999-25MG:
C8999-VAR:
C8999-BULK:
C8999-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Calpeptin attenuated inflammation, cell death, and axonal damage in animal model of multiple sclerosis.
Guyton M K, et al.
Journal of Neuroscience Research, 88(11), 2398-2408 (2010)
Heike Hardelauf et al.
Lab on a chip, 11(16), 2763-2771 (2011-06-29)
Spatially defined neuronal networks have great potential to be used in a wide spectrum of neurobiology assays. We present an original technique for the precise and reproducible formation of neuronal networks. A PDMS membrane comprising through-holes aligned with interconnecting microchannels
Calpeptin, a calpain inhibitor, promotes neurite elongation in differentiating PC12 cells.
Pinter M, et al.
Neuroscience Letters, 170(1), 91-93 (1994)
Inhibition of histone deacetylase 3 (HDAC3) mediates ischemic preconditioning and protects cortical neurons against ischemia in rats.
Yang X, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 9, 131-131 (2016)
Hector N Aguilar et al.
PloS one, 6(6), e20903-e20903 (2011-06-23)
The 'phosphate-binding tag' (phos-tag) reagent enables separation of phospho-proteins during SDS-PAGE by impeding migration proportional to their phosphorylation stoichiometry. Western blotting can then be used to detect and quantify the bands corresponding to the phospho-states of a target protein. We