Merck
A6185
Sigma-Aldrich
カルパインインヒビター I
≥97% (TLC), powder
別名:
ALLN, Ac-LLnL-CHO, MG-101, N-アセチル-L-ロイシル-L-ロイシル-L-ノルロイシナール, N-アセチル-Leu-Leu-Norleu-アル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H37N3O4
CAS番号:
分子量:
383.53
Beilstein:
7656053
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
フォーム
powder
white
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]C(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルパインインヒビターIは、下記の用途で使用されています:
  • ゲルシフト分析用のプロテアーゼインヒビターカクテルの成分として
  • 培養したHeLa細胞の処理
  • 26 Sプロテアソーム阻害アッセイ における26 Sプロテアソームの阻害
生物化学的/生理学的作用
HL-60細胞ではアポト-シスを惹起しますが、胸腺細胞のデキサメサゾン誘導性アポト-シスと後骨髄球のシクロヘキシミド誘導性アポト-シスを遮断します。 サイクリンBの分解を阻止し、G1/S期もしくは分裂中/後期で細胞周期が停止します。マクロファ-ジにおいて、LPSによるNOシンタ-ゼの誘導を阻止します。
カルパインインヒビターIは、アポトーシスにおけるポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ(PARP)およびカルパスタチンの腫瘍壊死因子(TNF)誘導性の切断を阻害します。また、カスパーゼ-12およびBcl-xLの酸素/グルコース欠乏(OGD)誘導性の切断も阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6185-VAR:
A6185-5MG:
A6185-BULK:
A6185-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
MDL 28170 ≥90% (TLC)
Sigma-Aldrich
M6690
MDL 28170
PD 150606 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D5946
PD 150606
ALLM Cell permeable inhibitor of calpain I (Ki = 120 nM), calpain II (Ki = 230 nM), cathepsin B (Ki = 100 nM), and cathepsin L (Ki = 600 pM).
Sigma-Aldrich
208721
ALLM
CRM1-mediated nuclear export is required for 26 S proteasome-dependent degradation of the TRIP-Br2 proto-oncoprotein
Cheong J K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(17), 11661-11676 (2008)
Role of Stat3 in lipopolysaccharide-induced IL-10 gene expression
Benkhart E M, et al.
Journal of Immunology, 165(3), 1612-1617 (2000)
The mechanism regulating the dissociation of the centrosomal protein C-Nap1 from mitotic spindle poles
Mayor T, et al.
Journal of Cell Science, 115(16), 3275-3284 (2002)
Cleavage of the calpain inhibitor, calpastatin, during apoptosis
Porn-Ares M I, et al.
Cell Death and Differentiation, 5(12), 1028-1028 (1998)
J M Griscavage et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(8), 3308-3312 (1996-04-16)
The objective of this study was to elucidate the role of the proteasome pathway or multicatalytic proteinase complex in the induction of immunologic nitric oxide (NO) synthase (iNOS) in rat alveolar macrophages activated by lipopolysaccharide. Macrophages were incubated in the
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research