アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
yellowish
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)\C(S)=C\c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H7IO2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)9(11)12/h1-5,13H,(H,11,12)/b8-5-
InChI Key
DJCVSFWGKYHMKH-YVMONPNESA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D5946-IP:
D5946-25MG:4548174001615
D5946-VAR:
D5946-5MG:4548174001622
D5946-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)