Merck
NUC201
Sigma-Aldrich
核単離キット: Nuclei PURE Prep
sufficient for 15 nuclei preparations (~1-10×107 cells or 1g of tissue per preparation)
別名:
Sucrose centrifugation nuclei isolation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.32
使用法
sufficient for 15 nuclei preparations (~1-10×107 cells or 1g of tissue per preparation)
品質水準
包装
pkg of 1 kit
保管条件
dry at room temperature
アプリケーション
cell analysis
その他の活性
nuclease and protease, free
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
株化細胞や固形組織から純粋な核を調製することができ、壊れやすい核も分離可能です。
生物化学的/生理学的作用
核を保護するとともに細胞質由来成分の混入を取り除くため、高密度スクロ-スクッションを使った遠心分離操作が入ったプロトコ-ルです。スクロ-スの至適濃度は、ご使用の細胞の種類に応じて経験的にご判断下さい。スクロ-ル濃縮液とスクロ-スクッションバッファ-は、目的に応じたスクロ-スクッション密度に合わせて調製が可能です。一般的な細胞株(ジャ-カット, HFN7.1, COS7, HEK293, MDCK)や組織(脾臓, 肝臓)で、高収率が得られています。これらの調製物は、クロマチン, ゲノムDNA, ヒストン,核RNA/RNPなど核成分の実験材料としてでき、in vitroアポト-シス測定用の核の調製や、細胞の転写の状態を検討するなどの機能研究にも適しています。
核を保護するとともに細胞質由来成分の混入を取り除くため、高密度スクロ-スクッションを使った遠心分離操作が入ったプロトコ-ルです。一般的な細胞株(ジャ-カット, HFN7.1, COS7, HEK293, MDCK)や組織(脾臓, 肝臓)で、高収率が得られています。これらの調製物は、クロマチン, ゲノムDNA, ヒストン,核RNA/RNPなど核成分の実験材料とでき、in vitroアポト-シス測定用の核の調製や、細胞の転写状態を検討するなどの機能研究にも適しています。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Nuclei PURE Lysis Buffer 180 mL
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Tyler G Ekins et al.
eLife, 9 (2020-11-06)
Type I lissencephaly is a neuronal migration disorder caused by haploinsuffiency of the PAFAH1B1 (mouse: Pafah1b1) gene and is characterized by brain malformation, developmental delays, and epilepsy. Here, we investigate the impact of Pafah1b1 mutation on the cellular migration, morphophysiology
Analysis of nuclear RNA, Chapter 14.
Robert E. Farrell, Jr., ed.
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization, 235-263 (1993)
Nuclei from rat liver: isolation method that combines purity with high yield.
G Blobel et al.
Science (New York, N.Y.), 154(3757), 1662-1665 (1966-12-30)
Transcription of RNA in isolated nuclei, Chapter 4.
Marzluff, W.F., and Huang, R.C.C. et al.
Transcription and Translation: A Practical Approach,, 89-129 (1984)
Sundong Lin et al.
Diabetes & metabolism journal, 44(1), 158-172 (2019-11-09)
Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is required for renal fibrosis, which is a characteristic of diabetic nephropathy (DN). Our previous study demonstrated that fibroblast growth factor 21 (FGF21) prevented DN associated with the suppressing renal connective tissue growth factor expression, a key
資料
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.