MAB1997
抗インテグリンβ1抗体、クローンMB1.2
clone MB1.2, Chemicon®, from rat
別名:
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MB1.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB1(3688)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
この抗体の前回のロットを、VLA(β1)インテグリンを106細胞に相当するライセート:2 μgから免疫沈降するために使用しました。
フローサイトメトリー:
濃度10 μg/mLの前回のロットをFCで使用しました。
凍結組織切片における免疫組織染色:
前回のロットの20 μg/mLを使用しました。VLA(β1)が幅広く組織分布しているため、さまざまな細胞タイプへのMAB1997の結合が一般的に観察されています。
VLAインテグリンを介したマトリックスタンパク質への細胞接着は阻害しません。MAB1997によるVLA(β1)インテグリンシグナル伝達性の活性化は特性評価されていません。
ウェスタンブロッティング:
10 µg/mL。SDS変性・加熱されたサンプルに有効です。還元サンプルには有効ではありません。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのC2C12ライセート中のインテグリンβ1を検出できます。
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
アナリシスノート
ヒトOVCAR5細胞株全細胞ライセート
C2C12ライセート。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1997-25UG:
MAB1997-100UG:
MAB1997:
試験成績書(COA)