安全性情報
MAB1997-AF647
Sigma-Aldrich
抗インテグリンβ1抗体、クローンMB1.2抗体、Alexa Fluor 647コンジュゲート
clone MB1.2, from rat, ALEXA FLUOR 647
別名:
Integrin beta-1, CD29, Fibronectin receptor subunit beta, GpIIa, VLA-1/2/3/4/5/6 subunit beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
結合体:
ALEXA FLUOR 647
application:
FACS
ICC
クローン:
MB1.2, monoclonal
化学種の反応性:
mouse
citations:
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
由来生物
rat
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 647
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MB1.2, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Itgb1(16412)
関連するカテゴリー
詳細
インテグリンβ1(UniProt P09055、別名:CD29、Fibronectin receptor subunit beta、GpIIa、VLA-1/2/3/4/5/6 subunit beta)は、マウス種のItgb1(別名:Fnrb)遺伝子(Gene ID 16412)によってコードされています。細胞接着受容体のインテグリンファミリーは、少なくとも16個の、非共有結合で結合したアルファおよびベータサブユニットから成る膜結合ヘテロ二量体から構成されます。インテグリンファミリーの構造的および機能的多様性は、個々のαおよびβサブユニットの対形成能力に基づきます。インテグリン受容体とそれぞれのリガンドとの間の分子的相互作用の鍵となるのは、Arg-Gly-Asp(RGD)配列の認識です。この配列は、細胞外マトリックス成分であるフィブロネクチン、ビトロネクチン、コラーゲン、フィブリノゲン、およびフォン・ウィルブランド因子に存在することが知られています。インテグリンベータ-1は、130 kDaの膜貫通型糖タンパク質であり、さまざまなインテグリンアルファサブユニット(アルファ 1、アルファ 2、アルファ 3、アルファ 4、アルファ 5、アルファ 6など)と相互作用して、特定の細胞外マトリックスタンパク質に結合する機能的受容体を形成します。インテグリン受容体は、胚発生、創傷修復、止血、プログラム細胞死の予防など、さまざまな重要な生物学的機能を調節しています。また、腫瘍に向けた血管新生、腫瘍の増殖、転移などの異常な病的状態にも関与しています。これらのヘテロ二量体受容体は、細胞質アクチン細胞骨格と、細胞外マトリックスおよび/または隣接細胞に存在するタンパク質を架橋します。インテグリンと細胞外マトリックスとの相互作用により、シグナル伝達経路の活性化と遺伝子発現の調節が行われます。
特異性
MB1.2の特異性は、連続免疫沈降法において、抗原への結合およびMB1.2の抗原を枯渇させるVLA-β1サブユニットC末端に対する抗血清の能力により決定しました。MB1.2は、基質タンパク質への細胞付着に影響を及ぼしません(Von Ballestrem, C.G., et al. (1996)。Hybridoma.15(2):125-132)。
免疫原
マウスインテグリンβ1(Von Ballestrem, C.G., et al. (1996).Hybridoma.15(2):125-132)。
アプリケーション
フローサイトメトリー:0.2 µLで使用、100万個のNIH/3T3細胞の表面においてインテグリン1を検出できます。
非コンジュゲート抗体(カタログ番号MAB1997)およびFITCコンジュゲート(カタログ番号FCMAB269F)も、フローサイトメトリー、免疫組織染色、免疫沈降、およびウェスタンブロッティング用にご提供しています。
抗インテグリン1、クローンMB1.2, Alexa Fluor 647コンジュゲート、カタログ番号MAB1997-AF647は、インテグリン1を標的とする特異性の高いラットモノクローナル抗体であり、フローサイトメトリーおよび免疫細胞染色で検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
NIH/3T3細胞における免疫細胞染色により評価済み。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、NIH/3T3細胞においてインテグリンβ1を検出できます。
ターゲットの説明
約88 kDa(非グリコシル化)および約130 kDa(グリコシル化)。
物理的形状
精製プロテインG。
精製ラットIgG2a、Alexa Fluor 647コンジュゲート、1.5% BSA、0.05% sodium azide含有PBSバッファーに溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1997-AF647:
試験成績書(COA)