SML2561
ML162
≥98% (HPLC)
別名:
α-[(2-Chloroacetyl)(3-chloro-4-methoxyphenyl)amino]-N-(2-phenylethyl)-2-thiopheneacetamide, 2-Chloro-N-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N-(2-oxo-2-(phenethylamino)-1-(thiophen-2-yl)ethyl)acetamide, BRD-5421, BRD5421, CID 3689413, ML 162, ML-162, Molecular Libraries 162
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to very dark brown
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(ccc1)C(N(c3cc(c(cc3)OC)Cl)C(=O)CCl)C(=O)NCCc2ccccc2
InChI
1S/C23H22Cl2N2O3S/c1-30-19-10-9-17(14-18(19)25)27(21(28)15-24)22(20-8-5-13-31-20)23(29)26-12-11-16-6-3-2-4-7-16/h2-10,13-14,22H,11-12,15H2,1H3,(H,26,29)
InChI Key
UNVKYJSNMVDZJE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2561-5MG:
SML2561-BULK:
SML2561-VAR:
SML2561-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)