溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
0.1 M HCl: soluble
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble
オーガナイザー
Sanofi Aventis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
InChI Key
BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA4(762) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768) , DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
再構成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
S8010-BULK:
S8010-250G:
S8010-100G:
S8010-25G:
S8010-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック