SML0216
Brinzolamide
≥98% (HPLC)
別名:
(5R)-5-Ethylamino-3-(3-methoxypropyl)-2,2-dioxo-2?6,9-dithia-3-azabicyclo[4.3.0]nona-7,10-diene-8-sulfonamide, (R)- 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-methoxypropyl)-2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-dioxide, AL 4862
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCN[C@H]1CN(CCCOC)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C12H21N3O5S3/c1-3-14-10-8-15(5-4-6-20-2)23(18,19)12-9(10)7-11(21-12)22(13,16)17/h7,10,14H,3-6,8H2,1-2H3,(H2,13,16,17)/t10-/m0/s1
InChI Key
HCRKCZRJWPKOAR-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
human ... CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0216-BULK:
SML0216-10MG:
SML0216-50MG:
SML0216-VAR:
試験成績書(COA)