certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 1069
traceable to Ph. Eur. Y0000726
traceable to USP 1225281
APIファミリー
dorzolamide
形状
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
InChI Key
OSRUSFPMRGDLAG-QMGYSKNISA-N
遺伝子情報
human ... CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system,Gastrointestinal tract,Bone,Blood,Bladder
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1925-500MG-PW:
PHR1925-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック