Merck
1225281
USP
ドルゾラミド 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O4S3 · HCl
CAS番号:
分子量:
360.90
Beilstein:
5896026
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dorzolamide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m0./s1
InChI Key
OSRUSFPMRGDLAG-QMGYSKNISA-N
遺伝子情報
human ... CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
Dorzolamide hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dorzolamide Hydrochloride and Timolol Maleate Ophthalmic Solution
  • Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system,Gastrointestinal tract,Bone,Blood,Bladder
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1225281-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
M F Sugrue
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 12(3), 363-376 (1996-01-01)
Dorzolamide hydrochloride (S,S-5,6-dihydro-4H-4-ethylamino-6-methylthieno [2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide HCl; MK-507; L-671,152) is a water-soluble, potent inhibitor of human carbonic anhydrase isoenzymes II and IV in vitro, the respective IC50 values being 0.18 nM and 6.9 nM. In contrast, it was found to be a
Göktuğ Seymenoğlu et al.
Journal of glaucoma, 24(2), 111-116 (2013-06-29)
To compare the efficacy of fixed combinations of dorzolamide-timolol (FCDT) and brimonidine-timolol (FCBT) in patients with intraocular pressure (IOP) elevations after intravitreal triamcinolone acetonide (IVTA) injections. This was a prospective, randomized, open-label study. Patients who received IVTA injections due to
Azza A Hasan
Pharmaceutical development and technology, 19(6), 748-754 (2013-08-24)
The objective of this work was to formulate and characterize non-ionic surfactant vesicles (niosomes) as an ocular carrier of dorzolamide hydrochloride (Dorzo); one of the antiglaucoma drugs. Niosomes were prepared of Cholesterol (Chol) with sorbitan monoesters (Span 20, 40, 60)
Masamichi Fukuda et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 31(1), 57-60 (2014-10-11)
We investigated the transcorneal penetration of commercial ophthalmic formulations containing timolol maleate in rabbit eyes. One drop (30 μL) of each ophthalmic solution (Xalacom(®), DuoTrav(®), Cosopt(®), and Timoptol(®)) was administered to the conjunctival sac of the rabbits' eyes and the