Merck
Y0000727
Dorzolamide Impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(4R,6R)-4-(Ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O4S3
CAS番号:
分子量:
324.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dorzolamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m1/s1
InChI Key
IAVUPMFITXYVAF-HTRCEHHLSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dorzolamide Impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000727-5MG:
Y0000727:
Y0000727-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)