品質水準
光学活性
[α]27/D −222° in methanol(lit.)
色
white
溶解性
H2O: 0.25 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 5.4 mg/mL
alcohol-water mixtures: soluble (Dissolve solid in alcohol and dilute with water.)
SMILES記法
Cl[H].[H][C@]12C[C@](O)(CCN1C[C@]3([H])c4ccccc4CCc5cccc2c35)C(C)(C)C
InChI
1S/C25H31NO.ClH/c1-24(2,3)25(27)13-14-26-16-21-19-9-5-4-7-17(19)11-12-18-8-6-10-20(23(18)21)22(26)15-25;/h4-10,21-22,27H,11-16H2,1-3H3;1H/t21-,22-,25-;/m1./s1
InChI Key
QZRUMKUMFJJARD-OMMJFLKZSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D034-100MG:
D034-VAR:
D034-BULK:
D034-500MG:
D034-25MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)