product name
(S)-(+)-メフェニトイン, solid, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
off-white
mp
135-138 °C
溶解性
DMSO: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[C@]1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)/t12-/m0/s1
InChI Key
GMHKMTDVRCWUDX-LBPRGKRZSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
包装
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
UC175-BULK:
UC175-VAR:
UC175-5MG:
UC175-10MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox