Merck
SML3086
Sigma-Aldrich
Diclofenac
≥98% (HPLC), powder, nonsteroidal anti-inflammatory drug
別名:
2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H11Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
296.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
Diclofenac, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=CC(Cl)=C1NC2=CC=CC=C2CC(O)=O
InChI
1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
InChI Key
DCOPUUMXTXDBNB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Diclofenac is an orally available, potent and selective nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Diclofenac is used to treat pain and inflammatory diseases. It inhibits both cycloxygenase-1 (COX-1) and cycloxygenase-2 (COX-2).
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3086-100MG:
SML3086-VAR:
SML3086-BULK:
SML3086-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomohiro Yoshida et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(19), 5705-5719 (2012-09-11)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP-4) inhibition is suitable mechanism for once daily oral dosing regimen because of its low risk of hypoglycemia. We explored linked bicyclic heteroarylpiperazines substituted at the γ-position of the proline structure in the course of the investigation