certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 619
traceable to Ph. Eur. S0765000
traceable to USP 118880
APIファミリー
diclofenac
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロフェナクはベンゼン酢酸誘導体です。ジクロフェナクは非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)クラスに分類されます。ジクロフェナクは抗炎症、鎮痛および解熱活性を示します。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1144-1G:
PHR1144-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
UHPLC analysis of diclofenac sodium using Chromolith® and FPP columns offers efficient detection with UV and MS.