Merck
35361
Supelco
ジクロフェナク-(アセトフェニル環-13C6) ナトリウム塩 hemi(nonahydrate)
VETRANAL®, analytical standard
別名:
[2-(2,6-ジクロロフェニルアミノ)フェニル13C6]酢酸 ナトリウム塩 hemi(nonahydrate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C8H10Cl2NNaO2 · 4.5H2O
CAS番号:
分子量:
405.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+12
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Nc2c(Cl)cccc2Cl.[O-]C(=O)C[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]3Nc4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/2C14H11Cl2NO2.2Na.9H2O/c2*15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;;;;;;;;;;;/h2*1-7,17H,8H2,(H,18,19);;;9*1H2/q;;2*+1;;;;;;;;;/p-2/i2*1+1,2+1,4+1,7+1,9+1,12+1;;;;;;;;;;;
InChI Key
PRLOWEIBESKIQR-IJYJQIEZSA-L
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
35361-10MG:
35361-VAR:
35361-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magda Caban et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(30), 3854-3864 (2020-07-24)
The study aimed to show the limitations and advantages of the use of stable isotope labeled internal standards (SILISs) for the quantification of small polar compounds (ibuprofen, diclofenac, metoprolol, bisphenol A, 17β-estradiol) in water samples by GC/MS with selected ion