APIファミリー
diclofenac
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
InChI Key
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Diclofenac related compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Diclofenac Sodium
- Diclofenac Potassium
- Diclofenac Potassium for Oral Solution
- Diclofenac Potassium Tablets
- Diclofenac Sodium Delayed-Release Tablets
- Diclofenac Sodium Extended-Release Tablets
- Diclofenac Sodium and Misoprostol Delayed-Release Tablets
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイ専用です。ヒト又は動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1188811-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Diclofenac Potassium
United States Pharmacopeia, 42(4), 1343-1343 (2021)
Diclofenac Sodium Extended-Release Tablets
United States Pharmacopeia, 40(6), 1350-1350 (2016)
Diclofenac Sodium Delayed-Release Tablets
United States Pharmacopeia, 40(6), 1348-1348 (2016)