PHR2445
Diclofenac Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol, Diclofenac Sodium Impurity C (Ph. Eur.), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzenemethanol, o-(2,6-Dichloroanilino)benzyl alcohol
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
diclofenac
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
InChI Key
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2445-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)