certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 24 °C)
APIファミリー
povidone
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
685 °F
expl. lim.
10 %
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1740-200MG:4548173369532
PHR1740-200MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック