Merck
85558
Sigma-Aldrich
スペルミジン
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
別名:
SPD, 1,8-ジアミノ-4-アザオクタン, N-(3-アミノプロピル)-1,4-ジアミノブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2
CAS番号:
分子量:
145.25
Beilstein:
1698591
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (GC)
保管条件
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorizedpersons.)
テクニック
ChIP: suitable
buffer exchange: suitable
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
pH
12.0-13.5 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
NCCCCNCCCN
適合性
suitable for molecular biology
アプリケーション
advanced drug delivery
genomic analysis
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
InChI Key
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
詳細
スペルミジンはポリアミンであり、3価の有機カチオンです。スペルミジンは、自然に生じるポリアミン化合物で、さまざまな生化学的特性を有します。遺伝子発現において重要な役割を果たし、DNA複製、転写、および翻訳プロセスに関与します。スペルミジンは、細胞成長、増殖、および分化に不可欠であり、細胞周期の進行と組織発達に影響を及ぼします。抗酸化活性を有し、フリーラジカルを除去することで酸化的ストレスから細胞を保護します。また、スペルミジンはオートファジーを刺激して、細胞恒常性のために、損傷した細胞小器官およびタンパク質の凝集体の転換を促進します。その神経保護作用により、ニューロンの生存、シナプスの可塑性、および神経変性疾患の予防をサポートします。さらに、スペルミジンは細胞シグナル伝達経路を調節して、炎症反応と免疫反応に関与します。
アプリケーション
スペルミジンは、次の用途で使用されています。
  • 染色体単離バッファーの成分として。
  • 転写バッファーの成分として。
  • ホモジナイズバッファーの成分として。
生物化学的/生理学的作用
スペルミジンは、細胞の増殖や分化、DNAの安定性やアポトーシスなどのさまざまな細胞活動を調節します。
神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)を阻害します。DNAに結合し沈殿させ、DNA結合タンパク質の精製に使用できます。T4ポリヌクレオチドキナーゼ活性を刺激します。
神経型一酸化窒素合成酵素(nNOS)を阻害します。DNAに結合し沈殿させます。T4ポリヌクレオチドキナーゼ活性を刺激します。
特徴および利点
  • 汎用性が高く、さまざまな実験用途と研究用途に適用可能
  • 分子生物学および生化学の研究に適している
  • DNase、RNase、NICKase、およびプロテアーゼフリー
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 陰イオンと陽イオンの量がわずかであることが試験済み
注意
滅菌が必要な場合は、オ-トクレ-ブではなく、濾過滅菌を行ってください。スペルミジンは経時的に脱アミノ化するので、溶液は凍結保存してください。溶液は用時調製してください。
アナリシスノート
液体または固体
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
一本鎖cDNA合成;アガロース汚染物質によるエンドヌクレアーゼ阻害への影響
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
85558-RSAMPLE:
85558-1G:
85558-VAR:
85558-5G:
85558-BULK:
85558-INTR:
85558-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biochemical Isolation of Myonuclei from Mouse Skeletal Muscle Tissue
Cutler AA, et al.
Bio-protocol, 7(24) (2017)
Foundations of identifying individual chromosomes by imaging flow cytometry with applications in radiation biodosimetry
Beaton-GLA, et al.
Methods, 18-24 (2017)
Restriction Endonucleases and Modification Methylases
Enzymology Primer for Recombinant DNA Technology, 233-306 (1996)
Induction of Autophagy and Apoptosis in Melanoma Treated With Palladacycle Complexes
Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging, 231-247 (2016)
The effect of spermidine on endonuclease inhibition by agarose contaminants.
J P Bouché
Analytical biochemistry, 115(1), 42-45 (1981-07-15)
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。