Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
C0755
Sigma-Aldrich
コンアルブミン ニワトリ卵白由来
Substantially iron-free
別名:
オボトランスフェリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
chicken egg white
品質水準
アッセイ
≥98% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
chicken ... TF(396241)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コンアルブミンは鉄結合タンパク質です。主にニワトリの卵白に存在します。コンアルブミンはオボトランスフェリンとも呼ばれます。トランスフェリン鉄結合糖タンパク質ファミリーに属します。オボトランスフェリンは、一部の生物の急性期タンパク質(APP)としても知られています。オボトランスフェリンは、卵白で2番目に多いタンパク質です。
アプリケーション
ニワトリ卵白由来のコンアルブミンは、次の用途で使用されています。
  • 野鳥の血漿のオボトランスフェリン様活性を調べる96ウェルマイクロプレートアッセイで、オボトランスフェリン標準物質として。
  • 破骨細胞形成に対するその作用を調べるために。
  • 水性2相系における分配を研究するため。
生物化学的/生理学的作用
コンアルブミン/オボトランスフェリンは、トリの自然免疫において重要な役割を果たします。細菌増殖を防ぐ作用があり、免疫調節機能を有します。また、オボトランスフェリンは抗菌活性および抗酸化活性を示します。
アプリケーション
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C0755-1G:
C0755-500MG:
C0755-5G:
C0755-VAR:
C0755-100MG:
C0755PROC:
C0755-BULK:
C0755-CP:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaowei Wu et al.
Journal of translational medicine, 19(1), 353-353 (2021-08-19)
Accumulating evidence highlights the critical roles of fibroblast growth factors (FGFs) in regulating the progression of multiple human cancers, including non-small cell lung cancer (NSCLC). In this study, we investigated the role of FGF11 in the progression of NSCLC. Previously
Innate immune responses
Avian Immunology, 121-147 (2014)
Miriam S Arrell et al.
Electrophoresis, 37(22), 2913-2921 (2016-10-21)
3-(2-furoyl)quinoline-2-carboxaldehyde (FQ) is a sensitive fluorogenic dye, used for derivatization of proteins for SDS-CGE with LIF detection (SDS-CGE-LIF) at silver staining sensitivity (ng/mL). FQ labels proteins at primary amines, found at lysines and N-termini, which vary in number and accessibility
Long Huang et al.
Bioengineered, 13(1), 12-26 (2021-12-31)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) are related to the initiation and progression of tumor and regulate various cellular processes including growth, invasion, migration, and apoptosis. Understanding the roles and mechanisms of lncRNAs in regulating cancer progression is crucial for formulating novel
Siderophores and transferrins
Dertz EA and Raymond KN
ChemInform, 35(49), no-no (2004)
資料
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Chromatograms
application for HPLC