Merck
A5378
Sigma-Aldrich
アルブミン ニワトリ卵白由来
lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
別名:
アルブミン from hen egg white, オボアルブミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
chicken egg white
品質水準
タイプ
Grade III
アッセイ
≥90% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
44287 Da by calculation
精製方法
chromatography
テクニック
bioconjugation: suitable
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
chicken ... OVAL(396058)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニワトリ卵白アルブミンは、卵白の主なタンパク質成分です。ニワトリ卵白アルブミンは、リン酸化糖タンパク質です。アミノ酸配列から、分子のペプチド部分は 385 残基からなり、分子量は 42.7 kDa です。
アプリケーション
本製品は、タンパク質の電気泳動用マーカー(~45 kDa)として有用です。喘息の動物モデルの作成に使用されています。オボアルブミンは、好酸球から放出されたサイトカインの検出のためのEliCellアッセイにおいて、細胞のインキュベーション用の培地として使用されました。また、子宮内に初乳を注入した後の、ブタ胎児内の腸内高分子吸着試験にも使用されます。
タンパク質電気泳動用のマーカー(約45 kDa)として有用なリン酸化糖タンパク質です。喘息動物モデルの作製に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
ディファレンシャル走査熱量測定は、ニワトリ卵白アルブミンが 84°Cで変性することを示しています。オバルブミンは、免疫源として使用する合成ペプチドにコンジュゲートするためのキャリアタンパク質として使用できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5378-10G:
A5378-25G:
A5378-50G:
A5378-5G:
A5378-BULK:
A5378-VAR:
A5378-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Xiaodong Tong et al.
Biotechnology progress, 24(3), 714-719 (2008-04-24)
Bioactive materials have been explored for a broad range of applications including biocatalysts, biosensors, antifouling membranes and other functional and smart materials. We report herein a unique method for preparation of bioactive materials through a spin coating process. Specifically, we
Xiaoxia Song et al.
iScience, 25(7), 104507-104507 (2022-06-21)
To realize the potential to use micro/nanorobots for targeted cancer therapy, it is important to improve their biocompatibility and targeting ability. Here, we report on drug-loaded magnetic microrobots capable of polarizing macrophages into the antitumor phenotype to target and inhibit
Qian He et al.
Frontiers in immunology, 11, 571248-571248 (2020-10-20)
As the entry sites of many pathogens such as human immunodeficiency virus (HIV), mucosal sites are defended by rapidly reacting resident memory T cells (TRM). TRMs represent a special subpopulation of memory T cells that persist long term in non-lymphoid
A D Nisbet et al.
European journal of biochemistry, 115(2), 335-345 (1981-04-01)
The complete amino acid sequence of hen ovalbumin, comprising 385 residues, has been determined. The sequence was deduced from the 17 cyanogen bromide fragments and from peptides derived by digestion with a number of proteolytic enzymes. The molecular weight of
A differential scanning calorimetric study of conversion of ovalbumin to S-ovalbumin in eggs.
J W Donovan et al.
Journal of the science of food and agriculture, 27(2), 197-204 (1976-02-01)