品質水準
使用法
sufficient for 10-20 g (animal tissue)
sufficient for 50 assays (2 mL)
シェルフライフ
2 yr
テクニック
fractionation: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 分枝鎖アミノトランスフェラーゼ(BCAT)活性測定を目的とした、ミトコンドリア画分とサイトゾル画分の分離に
- 糸球体および心臓からのミトコンドリアの分離に
- ミトコンドリア膜電位の測定を目的とした損傷脳サンプルからのミトコンドリアの分離に
特徴および利点
- 小規模単離用に特化した組成をもつ抽出試薬と実績のある手順――インタクトなミトコンドリアの濃縮分画を微量遠心用のチュ-ブに集めることができます。
- 機能的に活性でインタクトなミトコンドリアを単離――単離したミトコンドリアは、アポト-シスや酸化ストレスなどの研究におけるin vitroアッセイにお使いいただけます。
- ミトコンドリア内膜の強度を測定するための染色剤とプロトコ-ルを完備――他の試薬をお買い求めいただく必要はありません。
- Cytochrome c Oxidase Assay Kitに適合――ミトコンドリア外膜の強度測定も簡単です。
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Centrifugation separates organelles based on size, shape, and density, facilitating subcellular fractionation across various samples.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.