Merck
P4544
Sigma-Aldrich
フェナジンエトスルファート
≥95% purity, powder
別名:
N-エチルベンゾピラジンエチル硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H18N2SO4
CAS番号:
分子量:
334.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
フェナジンエトスルファート, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOS([O-])(=O)=O.CC[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13N2.C2H6O4S/c1-2-16-13-9-5-3-7-11(13)15-12-8-4-6-10-14(12)16;1-2-6-7(3,4)5/h3-10H,2H2,1H3;2H2,1H3,(H,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェナジンエトサルフェートは陽イオン色素であり、化学的電子受容体です。色素結合酵素アッセイに使用されます。この色素は高いpHでフリーラジカルを生成しますが、これが事実上の電子受容体である可能性があります。
アプリケーション
フェナジンエトサルフェートは以下に使用されています。
  • Plasmodium falciparum(熱帯熱マラリア原虫)乳酸デヒドロゲナーゼ活性の分光光度的評価
  • 胚培養中に胎仔および出生後の子ウシの発達に色素を使用する研究
  • 個々のウシ卵母細胞および胚盤胞の脂質含量を定量化する蛍光法の試験と検証
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P4544-BULK:
P4544-5G:
P4544-1G:
P4544-500MG:
P4544-10G:
P4544-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gianfranco Fontana et al.
Bioorganic chemistry, 90, 103054-103054 (2019-06-19)
Oleanolic and ursolic acids are two ubiquitous isomeric triterpene phytochemicals known for their anticancer activity. A set of derivatives of the two compounds with a modified oxidation state and lipophylicity at C-3 and C-28 positions, were prepared and tested as
Victor Davidson
Principles and Applications of Quinoproteins (1992)
High-Throughput Screening in Drug Discovery (2006)
Bérénice Jahn et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology (2018-03-11)
Since the discovery of the biological relevance of rare earth elements (REEs) for numerous different bacteria, questions concerning the advantages of REEs in the active sites of methanol dehydrogenases (MDHs) over calcium(II) and of why bacteria prefer light REEs have
Palraj Kalimuthu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(37), 8760-8768 (2019-03-26)
We report the first electrochemical study of a lanthanoid-dependent methanol dehydrogenase (Eu-MDH) from the acidophilic verrucomicrobial methanotroph Methylacidiphilum fumariolicum SolV with its own physiological cytochrome cGJ electron acceptor. Eu-MDH harbours a redox active 2,7,9-tricarboxypyrroloquinoline quinone (PQQ) cofactor which is non-covalently bound
プロトコル
Objective: To standardize a procedure for the recycling micro-assay of β-NAD and β-NADH