Merck
P0046
Sigma-Aldrich
ピオシアニン
from Pseudomonas aeruginosa, ≥98% (HPLC), solid, redox-active phenazine
別名:
5-メチル-1(5H)-フェナジノン, サナシン, サナジン, ピオシアニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2O
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ピオシアニン, from Pseudomonas aeruginosa, ≥98% (HPLC)
由来生物
Pseudomonas aeruginosa
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: soluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1c2ccccc2N=C3C(=O)C=CC=C13
InChI
1S/C13H10N2O/c1-15-10-6-3-2-5-9(10)14-13-11(15)7-4-8-12(13)16/h2-8H,1H3
InChI Key
YNCMLFHHXWETLD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ピオシアニンは緑膿菌検出のためのバイオマーカーとして用いられています。
生物化学的/生理学的作用
フェナジン色素に属する青緑色の色素であるピオシアニンは、酸化還元活性を持つフェナジンの一つです。ピオシアニンは電子受容体であり、細菌、肝細胞およびヒト上皮細胞株の酸化還元サイクルを刺激します。ピオシアニンは酸化的代謝を活発にし、それによって NADPH の還元による細胞内活性酸素種(ROS)の生成を増加させます。ピオシアニンはまた in vitro および in vivo いずれにおいても気道上皮細胞による IL-8 の放出を増加させます。このことは酸化体、プロテインチロシンキナーゼおよび MAP キナーゼを含むシグナル変換経路に関連しています。これらの細胞による IL-8 の分泌は炎症性サイトカインと相乗効果をもたらします。ピオシアニンは in vitro において好中球アポトーシスを加速させ、急性炎症の消散をひきおこすことで細菌の生存に利することが示されています。
調製ノート
水溶液の調製には、ピオシアニンを最終容量の 10%のエタノールに溶解させ、さらに最終容量まで蒸留水を加えてください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
P0046-25MG-PW:
P0046-5MG-PW:
P0046-BULK:
P0046-5MG:
P0046-25MG:
P0046-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fast selective detection of pyocyanin using cyclic voltammetry
Alatraktchi F, et al.
Sensors, 16(3), 408-408 (2016)
Mout De Vrieze et al.
Frontiers in microbiology, 11, 857-857 (2020-05-20)
For plants, the advantages of associating with beneficial bacteria include plant growth promotion, reduction of abiotic and biotic stresses and enhanced protection against various pests and diseases. Beneficial bacteria rightly equipped for successful plant colonization and showing antagonistic activity toward
Yangmei Li et al.
Microbial biotechnology, 13(4), 1132-1144 (2020-04-05)
Pf prophages are ssDNA filamentous prophages that are prevalent among various Pseudomonas aeruginosa strains. The genomes of Pf prophages contain not only core genes encoding functions involved in phage replication, structure and assembly but also accessory genes. By studying the
Mariola Andrejko et al.
Acta biochimica Polonica, 66(1), 91-100 (2019-03-05)
Thermally induced unfolding and renaturation capability of alkaline proteases (AprA) of three Pseudomonas aeruginosa strains, i.e. ATCC 27853 and two clinical isolates, was examined. Sequence analyses demonstrated a high level of aprA genes identity (99.24-99.8%) in these bacterial strains. The
Theerthankar Das et al.
Frontiers in microbiology, 8, 2429-2429 (2018-01-10)
Pyocyanin secreted by
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.