安全性情報
L4530
Sigma-Aldrich
ラテックスビーズ(カルボキシル化ポリスチレン, 黄緑色蛍光)
aqueous suspension, 2.0 μm mean particle size
別名:
Fluorescent Latex Beads
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.25
フォーム
aqueous suspension
品質水準
組成
Solids, 2.5%
テクニック
cell based assay: suitable
平均粒径
2.0 μm
蛍光検出
λex ~470 nm; λem ~505 nm
アプリケーション
cell analysis
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルボキシル化ポリスチレンラテックスビーズは、Carabus lefebvreiの免疫システムに関する形態機能データの収集に使用されています。これはアペニン山脈の森林の生息地の質の指標としてしばしば使用されるカタツムリ食のイタリア固有のオサムシです。また、カルボキシル化ポリスチレンラテックスビーズは、鞘翅目の昆虫Cetonischema aeruginosaの成虫および幼虫の免疫防御機構に関する比較研究への情報提供、ならびに培養ラット甲状腺細胞の貪食活性の調査にも使用されています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
L4530-1ML:
L4530-BULK:
L4530-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Moeto Nagai et al.
Micromachines, 11(4) (2020-04-26)
High throughput reconstruction of in vivo cellular environments allows for efficient investigation of cellular functions. If one-side-open multi-channel microdevices are integrated with micropumps, the devices will achieve higher throughput in the manipulation of single cells while maintaining flexibility and open
Gang Tan et al.
Scientific reports, 8(1), 17828-17828 (2018-12-14)
In this study, we explored the effects of particulate matter 2.5 (PM2.5) eye drops on the ocular surface structure and tear function in mice and established a novel animal model for dry eye research. We found that, following treatment with
S L Mueller-Ortiz et al.
Infection and immunity, 69(12), 7501-7511 (2001-11-14)
Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium avium are facultative intracellular pathogens that are able to survive and replicate in mononuclear phagocytes. Human complement component C3 has previously been shown to mediate attachment and phagocytosis of these bacteria by mononuclear phagocytes. In this
Xiujie Li et al.
The American journal of pathology, 170(1), 399-415 (2007-01-04)
We previously reported that truncation of Notch1 (N1) by provirus insertion leads to overexpression of both the intracellular (N1(IC)) and the extracellular (N1(EC)) domains. We produced transgenic (Tg) mice expressing N1(EC) in T cells and in cells of the myeloid
Yannyk Bourquin et al.
Lab on a chip, 11(16), 2725-2730 (2011-07-05)
The diagnosis of infectious diseases in the Developing World is technologically challenging requiring complex biological assays with a high analytical performance, at minimal cost. By using an opto-acoustic immunoassay technology, integrating components commonly used in mobile phone technologies, including surface