Merck
P8124
Sigma-Aldrich
ピオベルジン
from Pseudomonas fluorescens, >90% (HPLC)
別名:
Pyoverdine Detection, Pyoverdine Protein, Siderophore Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
Pseudomonas fluorescens
品質水準
アッセイ
>90% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: ~10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
蛍光菌シュードモナス・フルオレッセンス由来のピオベルジンは、以下に使用されています:
  • 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)への結合性を測定するトリプトファン蛍光クエンチングにおいて。
  • キレックス精製透析ミューラー・ヒントンブロス培地(CDMHB)におけるシデロフォア結合モノバクタム(MB-1)耐性コロニー周囲のピオベルジン分散を検出するため。
  • 精製したピオベルジンの同期蛍光スペクトル用。
生物化学的/生理学的作用
ピオベルジンは、鉄をキレートし、植物病原体が利用できなくすることで、植物の生長を促進します。 フェリ-ピオベルジン錯体は、緑膿菌シュードモナス・エルジノーサの分泌毒性因子の産生を誘導するシグナル伝達分子として機能します。
ピオベルジンはシュードバクチンおよびpyoverdinとも呼ばれる蛍光シデロフォアで、鉄に高い親和性を示し(1032 M-1)、鉄欠損増殖条件下の蛍光シュードモナス菌によって合成されます。 ピオベルジンは、鉄を過剰添加した肝細胞培養で産生される鉄毒を防ぎ 、効果的にヒドロキシルラジカルおよびペルオキシルラジカルを除去します。 ピオベルジンはトランスフェリンおよびラクトフェリンから効果的に鉄を獲得します。 またピオベルジンはフハイカビ属によるトマト立ち枯れ病の抑制に関与し 、および成長促進を示す高等植物もあります。
物理的形状
主にコハク酸(分子量1,161)、2-ヒドロキシグルタルアミド(1,190)およびスクシンアミド(1,160)型のピオベルジンを含む混合液として供給されます。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P8124-1MG-PW:
P8124-1MG:
P8124-VAR:
P8124-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pyoverdine, the Major Siderophore in Pseudomonas aeruginosa, Evades NGAL Recognition.
Peek ME
Interdisciplinary perspectives on infectious diseases, 843509-843509 (2012)
Correction: Multicolor Whole-Cell Bacterial Sensing Using a Synchronous Fluorescence Spectroscopy-Based Approach.
PLoS ONE (2015)
Biological activity of secondary metabolites produced by a strain of Pseudomonas fluorescens.
Boruah HP and Kumar BS
Folia Microbiologica, 47(4), 359-363 (2002)
Purification of Pyoverdines of Pseudomonas fluorescens 2-79 by Copper-Chelate Chromatography.
Xiao R and Kisaalita WS
Applied and Environmental Microbiology, 61(11), 3769-3774 (1995)
Adaptation-based resistance to siderophore-conjugated antibacterial agents by Pseudomonas aeruginosa.
Tomaras AP
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 57(9), 4197-4207 (2013)