安全性情報
SMB00292
Sigma-Aldrich
フェンギシン
≥90%
別名:
フェンギシン, ピリパスタチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C72H110N12O20
分子量:
1463.71
UNSPSCコード:
51102829
NACRES:
NA.85
由来生物
Bacillus subtilis
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
, Off-White to Light Yellow to Light Brown
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
詳細
フェンギシンは、枯草菌株F-29-3によって合成されるリポペプチド複合体です。フェンギシンA、フェンギシンBという2つの成分で構成される抗真菌化合物です。フェンギシンAにはD-Alaが1つ、L-Ileが1つ、L-Proが1つ、D-allo-Thrが1つ、L-Glxが3つ、D-Tyrが1つ、L-Tyrが1つ、およびD-Ornが1つ含まれ、フェンギシンBにはD-Alaの代わりにD-Valが含まれます。
化学構造:ペプチド
アプリケーション
フェンギシンは、大腸菌の殺菌やセレウス菌の胞子の不活性化に使用されることがあります。
生物化学的/生理学的作用
フェンギシンは糸状菌に対して抗真菌特性を示しますが、酵母や細菌には作用しません。特定の不飽和脂肪酸は抗真菌特性を促進しますが、ステロール、リン脂質、およびオレイン酸はアンタゴニストとして作用します。菌糸の巻き上がり、膨らみ、エンパイティングなどの真菌の形態学的異常を引き起こします。したがって、主に細胞膜に影響を及ぼして機能します。
包装
5MG
保管および安定性
2~8°Cで保存してください(容器は密封し、乾燥した換気が十分な場所で保存してください。感光性)。
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。光感受性を持っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00292-5MG-PW:
SMB00292-BULK:
SMB00292-5MG:
SMB00292-VAR:
SMB00292-5MG-LBL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimization of sterilization of Escherichia coli in milk by surfactin and fengycin using a response surface method.
Huang X
Current Microbiology, 56(4), 376-381 (2008)
N Vanittanakom et al.
The Journal of antibiotics, 39(7), 888-901 (1986-07-01)
Fengycin is an antifungal lipopeptide complex produced by Bacillus subtilis strain F-29-3. It inhibits filamentous fungi but is ineffective against yeast and bacteria. The inhibition is antagonized by sterols, phospholipids and oleic acid, whereas two other unsaturated fatty acids increase
Marc Ongena et al.
Environmental microbiology, 9(4), 1084-1090 (2007-03-16)
Multiple strains of Bacillus spp. were demonstrated to stimulate plant defence responses. However, very little is known about the nature of molecular determinants secreted by these Gram-positive bacteria that are responsible for the elicitation of the induced systemic resistance (ISR)
Antifungal effects of bacilysin and fengymycin from Bacillus subtilis F-29-3 a comparsion with activities of other Bacillus antibiotics.
Loeffler W., et al
Journal of Phytopathology, 115, 204-213 (1986)
Plipastatins: new inhibitors of phospholipase A2, produced by Bacillus cereus BMG302-fF67
Nishikiori, T., et al
The Journal of Antibiotics, 39, 745-745 (1986)