Merck
I2255
Sigma-Aldrich
イヌリン from chicory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (chicory)
品質水準
フォーム
powder
不純物
≤0.05% free glucose (enzymatic assay)
<15% water (Karl Fischer)
white
mp
158 - 165 °C ((316 - 329 °F ))
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O.OC[C@H]2OC(O[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C12H22O11.C6H12O6/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12;7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h4-11,13-20H,1-3H2;3-5,7-11H,1-2H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11?,12+;3-,4-,5+,6-/m11/s1
InChI Key
TUULCWHRUVPVEB-UGWHTDGHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロバイオティクス機能とコーンシロップに似た構造的特徴をもつため、高果糖コーンシロップの代替品となる可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
植物の貯蔵炭水化物として機能するフルクトースポリマーの異成分混合物です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I2255PROC:
I2255-1KG:
I2255-10G:
I2255-CP:
I2255-BULK:
I2255-VAR:
I2255-25G:
I2255-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Marcel B Roberfroid
The Journal of nutrition, 137(11 Suppl), 2493S-2502S (2007-10-24)
A food (ingredient) is regarded as functional if it is satisfactorily demonstrated to affect beneficially 1 or more target functions in the body beyond adequate nutritional effects. The term inulin-type fructans covers all beta(2<--1) linear fructans including native inulin (DP
Pamela I Aldrete-Herrera et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(9) (2019-09-25)
In this study, we characterize fructan extracts from five wild agave varieties at three ages to identify their potential use in the food industry. Physicochemical parameters (solids soluble total and pH), sugar content and fructan distribution profiles by high-performance anion-exchange
The Glycolytic Versatility of
Alfonso Benítez-Páez et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 7, 383-383 (2017-10-04)
Chien-Ning Hsu et al.
Nutrients, 11(12) (2019-12-08)
Hypertension can originate in early life caused by perinatal high-fat (HF) consumption. Gut microbiota and their metabolites short chain fatty acids (SCFAs), trimethylamine (TMA), and trimethylamine N-oxide (TMAO) are involved in the development of hypertension. Despite the beneficial effects of
Nikolai Petrovsky et al.
Journal of virology, 87(18), 10324-10333 (2013-07-19)
West Nile virus (WNV), currently the cause of a serious U.S. epidemic, is a mosquito-borne flavivirus and member of the Japanese encephalitis (JE) serocomplex. There is currently no approved human WNV vaccine, and treatment options remain limited, resulting in significant