由来生物
dahlia tuber
品質水準
形状
powder
分子量
2,000-5,000
色
light yellow to dark yellow, to dark orange
溶解性
water: soluble, clear
保管温度
2-8°C
アプリケーション
- 医薬品や栄養素の安全性および有効性の試験を目的としたトランスレーショナルリサーチのためのバイオエンジニア腸管の開発と検証:この研究は、イヌリン-FITC を用いてバイオエンジニア腸管モデルの吸収特性を検討し、製薬・栄養学研究に不可欠な腸管透過性と栄養相互作用に関する重要なデータを提供します(Jochems et al., 2019)。
- 尿毒症状態での腎上皮バリア機能維持におけるビタミン D の役割:この研究ではイヌリン-FITC を活用し、ストレス条件下での腎バリア機能維持におけるビタミン D の有効性を測定することで、慢性腎臓疾患に対する新たな治療法の可能性が示唆されています(Mihajlovic et al., 2017)。
- p38 マイトジェン活性化プロテインキナーゼの阻害は、Caco-2 細胞単層モデルにおける酪酸誘導性腸管バリア障害を減弱:この研究は、腸管バリアに対するキナーゼ阻害の保護効果を研究する上でのイヌリン-FITC の役割を強調するものであり、胃腸障害治療に関連するものです(Huang et al., 2014)。
- FITC-イヌリンクリアランスを用いた意識下マウスでの糸球体ろ過速度の測定:この研究は、正確かつ非侵襲的な腎機能測定におけるイヌリン-FITC の有用性を示すもので、これは腎臓学の研究や治療法の開発に不可欠なものです(Qi and Breyer, 2009)。
- PPARγアゴニストは、アロキサン誘導性糖尿病マウスにおいて糸球体ろ過速度およびホモシステインの組織レベルを正常化し、内皮-筋細胞のアンカップリングを抑制:この研究は、糖尿病性腎症における PPARγアゴニストの有効性を評価するためにイヌリン-FITC を組み入れ、代謝疾患管理に関する知見を提供するものです(Rodriguez et al., 2008)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F3272-500MG:
F3272-1G:
F3272-100MG:
F3272-VAR:
F3272-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neuromolecular medicine, 16(2), 360-375 (2013-12-18)
Treatment of patients with acute liver failure (ALF) is unsatisfactory and mortality remains unacceptably high. Blocking NMDA receptors delays or prevents death of rats with ALF. The underlying mechanisms remain unclear. Clarifying these mechanisms will help to design more efficient
Biomicrofluidics, 10(6), 064106-064106 (2016-12-06)
Most current microfluidic cell culture systems are integrated single use devices. This can limit throughput and experimental design options, particularly for epithelial cells, which require significant time in culture to obtain a fully differentiated phenotype. In addition, epithelial cells require
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 53(6), 1048-1053 (2009-05-13)
Studies were designed to determine the effects of increases of renal perfusion pressure on the production of hydrogen peroxide (H(2)O(2)) and NO(2)(-)+NO(3)(-) within the renal outer medulla. Sprague-Dawley rats were studied with either the renal capsule intact or removed to
Microbial pathogenesis, 49(5), 260-272 (2010-07-06)
Campylobacter fetus is a recognized pathogen of cattle and sheep, though human infection has also been reported. Ingestion of contaminated food or water is a proposed route of transmission for both humans and animals. The subsequent detection of the organism
Diabetes, obesity & metabolism, 23(1), 86-96 (2020-09-08)
To examine the effects of an enteropeptidase inhibitor, SCO-792, on kidney function in rats. The pharmacological effects of SCO-792 were evaluated in Wistar fatty (WF) rats, a rat model of diabetic kidney disease (DKD). Oral administration of SCO-792 increased faecal
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.