安全性情報
I1774
Sigma-Aldrich
イツリンA Bacillus subtilis(枯草菌)由来
≥95% (HPLC), suitable for microbiological culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
product name
イツリンA Bacillus subtilis(枯草菌)由来, ≥95% (HPLC)
由来生物
Bacillus subtilis
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
テクニック
microbiological culture: suitable
white to yellow
溶解性
ethanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
アプリケーション
イツリンAは、バシロマイシンD(Aspergillus flavusに対する抗真菌活性を持つイツリン)の研究に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
イツリンAは、病原性酵母および真菌に対して強力な抗真菌活性を示します。標的細胞の細胞膜と相互作用して、イオン伝導孔を形成します。その作用機序は、ステロールおよびリン脂質との相互作用に起因すると考えられています。また、ヒト赤血球からのエキソベシクルの放出を引き起こします。
その他情報
C13-C17 β-アミノ脂肪酸で閉環するヘプタペプチドにより特徴づけられるリポペプチドファミリ-。 主としてC14-C15 β-アミノ酸から構成されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I1774-BULK:
I1774-1MG:
I1774-5MG:
I1774-VAR:
I1774-5MG-PW:
I1774-1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
R Maget-Dana et al.
Toxicology, 87(1-3), 151-174 (1994-02-28)
Iturins are a family of lipopeptides extracted from the culture media of various strains of Bacillus subtilis. These amphiphilic compounds are characterized by a peptide ring of seven amino acid residues including an invariable D-Tyr2, with the constant chiral sequence
M A Klich et al.
Mycopathologia, 127(2), 123-127 (1994-08-01)
The removal of many synthetic fungicides from the market has created a demand for new, environmentally safe fungicides. Iturin A, a cyclic lipopeptide produced by Bacillus subtilis, has strong antifungal properties and low mammalian toxicity. To determine the efficacy of
Thimon, L., et al.
Cytobios, 79, 96-96 (1994)
Nopporn Thasana et al.
FEBS letters, 584(14), 3209-3214 (2010-06-15)
Subtulene A, a new cyclic lipopeptide, was isolated from the culture broth of Bacillus subtilis SSE4. This antibiotic compound contained the seven common alpha-amino acids, L-Asn-1, D-Tyr-2, D-Asn-3, L-Gln-4, L-Pro-5, D-Asn-6, L-Ser-7 and the unique beta-amino acid-8 present in the
Scott W Pryor et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(23), 9530-9536 (2007-10-24)
Partial least squares (PLS) regression modeling was used to relate the antifungal activity of Bacillus subtilis solid-state fermentation extracts to the individual high-performance liquid chromatography (HPLC) peaks from those extracts. A model was developed that predicted bioassay inhibition based on