Merck
H1377
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニルグリコール ヘミピペラジニウム塩
別名:
3-メトキシ-4-ヒドロキシ-フェニルグリコールピペラジン, MHPGピペラジン, MOPEG, MOPEGピペラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O4 · 0.5C4H10N2
CAS番号:
分子量:
227.26
Beilstein:
7360817
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
保管温度
2-8°C
品質水準
SMILES記法
C1CNCCN1.COc2cc(ccc2O)C(O)CO.COc3cc(ccc3O)C(O)CO
InChI
1S/2C9H12O4.C4H10N2/c2*1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;1-2-6-4-3-5-1/h2*2-4,8,10-12H,5H2,1H3;5-6H,1-4H2
InChI Key
KCECBJRHWSOTMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
大脳のノルエピネフリンの代謝産物です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のDopamine and Norepinephrine Metabolism(ドーパミンとノルエピネフリン代謝)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H1377-50MG:
H1377-100MG:
H1377-25MG:
H1377-VAR:
H1377-5MG:
H1377-500MG:
H1377-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J M Duine et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 350-353 (1998-11-21)
A reversed-phase chromatographic method with electrochemical detection was developed for the simultaneous determination of 2,3- and 2,5-dihydroxybenzoates, indicators of in vivo hydroxyl free radical formation, monoamines (NE, DA, 5-HT) and their metabolites (MHPG, DOPAC, HVA, 3MT, 5-HIAA). Linearity was observed
M L Laorden et al.
Life sciences, 66(9), 803-815 (2000-03-04)
Previous report from our laboratory showed that morphine produces a stimulatory effect of hypothalamic noradrenaline (NA) turnover concurrently with enhanced pituitary-adrenal response after its acute injection and during withdrawal. In the present work we have studied the effects of acute
Y Wada et al.
Japanese journal of pharmacology, 78(2), 237-240 (1998-11-26)
To study the circadian rhythm of the monoamine and metabolite contents, cerebrospinal fluid was taken from the cisterna magna through a polyethylene catheter tube every 4 hr in the conscious rat. Norepinephrine and 3-methoxy-4-hydroxy-phenylglycol were found to describe a rhythm