安全性情報
8.18505
Sigma-Aldrich
5-Fluorouracil
for synthesis
別名:
5-Fluorouracil, 5-Fluoro-2,4-dihydroxypyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3FN2O2
CAS番号:
分子量:
130.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
200-085-6
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
有効性
230 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3-5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
190-200 °C/0.13 hPa
mp
282-283 °C (decomposition)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1[c]([nH][c]([nH]c1)=O)=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI Key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3