Merck
A3159
Sigma-Aldrich
アデニン ヘミ硫酸塩
powder, BioReagent, suitable for cell culture
別名:
6-アミノプリン ヘミ硫酸塩, アデニン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
184.17
Beilstein:
3820263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99%
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
0.5 M HCl: 10 mg/mL
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アデニンは、DNA、RNA、補因子ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)の1構成要素です。アデニンは、フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)およびシグナル伝達分子であるサイクリックアデノシン一リン酸(cAMP)の一部でもあります。
アプリケーション
アデニンヘミ硫酸塩は以下の用途に使用されています:
  • 酵母培養用栄養要求性選択試薬の成分として
  • 酵母の形質転換効率を改善するための必須栄養素として
  • 酵母培養用の合成完全(SC)培地の1成分として
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3159-100G:
A3159-500G:
A3159-25G:
A3159-5G:
A3159-BULK:
A3159-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of preorganization on the affinity of synthetic DNA binding motifs for nucleotide ligands
Vollmer S and Richert C
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(20), 5734-5742 (2015)
Base-resolution stratification of cancer mutations using functional variomics
Yi S, et al.
Nature Protocols, 12(11), 2323-2323 (2017)
Mating based split-ubiquitin assay for detection of protein interactions
Horaruang W and Zhang B
Bio-protocol, 7, e2258-e2258 (2017)
Nutrient supplements boost yeast transformation efficiency.
Yu SC, et al.
Scientific Reports, 6, 35738-35738 (2016)
Takuya Hirose et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 39(8), 1091-1100 (2021-03-31)
Stem cell-based products have clinical and industrial applications. Thus, there is a need to develop quality control methods to standardize stem cell manufacturing. Here, we report a deep learning-based automated cell tracking (DeepACT) technology for noninvasive quality control and identification