安全性情報
1342106
USP
インスリン ヒト
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C257H383N65O77S6
CAS番号:
分子量:
5807.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
insulin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI Key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
インスリン ヒトは、51アミノ酸からなる2本鎖で構成されるペプチドホルモンであり、膵β細胞が産生する天然インスリンによく似ています。A鎖は21アミノ酸からなり、B鎖は30アミノ酸からなります。ブタ膵臓由来のインスリンを酵素を用いて修飾してアミノ酸配列を適合させるか、組換えDNA技術を用いて作製することにより得られます。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
膵島のβ細胞で産生される2本鎖ポリペプチドホルモンです。分子量は約5800 Daです。α鎖とβ鎖は、2本の鎖間ジスルフィド結合を解して連結しています。α鎖には、鎖内ジスルフィド結合が存在します。インスリンは、グルコ-ス、アミノ酸や脂肪酸の細胞内への取り込み、利用および貯蔵を調節し、グリコ-ゲン、タンパク質および脂肪の分解を阻害します。
その他情報
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
This product is part of the USP Biologics program.
販売が制限されることがあります。
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイ専用です。ヒト又は動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
1342106-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Insulin Human
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4) (2021)
Isophane Insulin Human Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 2352-2352 (2019)
Insulin Human Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(5), 2348-2348 (2018)