Merck
274313
Sigma-Aldrich
フロリジン 二水和物
99%
別名:
1-[2-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-4,6-ジヒドロキシフェニル]-3-(4-ヒドロキシフェニル)-1-プロパノン, フロリジン 二水和物, フロレチン 2′-β-D-グルコシド, フロレチン2′-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O10 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
472.44
Beilstein:
66621
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −52°, c = 3 in ethanol
mp
113-114 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H24O10.2H2O/c22-9-16-18(27)19(28)20(29)21(31-16)30-15-8-12(24)7-14(26)17(15)13(25)6-3-10-1-4-11(23)5-2-10;;/h1-2,4-5,7-8,16,18-24,26-29H,3,6,9H2;2*1H2/t16-,18-,19+,20-,21-;;/m1../s1
InChI Key
XQWBNXSENPTIDY-YXMARJSJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
実験的な糖尿誘発に用いられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
274313-1G:
274313-5G:
274313-BULK:
274313-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rune E Kuhre et al.
Diabetologia, 62(6), 1011-1023 (2019-03-25)
Sodium-glucose cotransporter (SGLT) 2 inhibitors constitute a new class of glucose-lowering drugs, but they increase glucagon secretion, which may counteract their glucose-lowering effect. Previous studies using static incubation of isolated human islets or the glucagon-secreting cell line α-TC1 suggested that
Eric Dale Buras et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(8), 3537-3548 (2015-05-09)
Adipose tissue macrophages (ATMs) play an important role in the pathogenesis of obese type 2 diabetes. High-fat diet (HFD)-induced obesity has been shown to lead to ATM accumulation in rodents; however, the impact of hyperglycemia on ATM dynamics in HFD-fed