アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
組成
Peptide content, ≥60%
テクニック
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C17H30N8O9/c18-5-11(27)23-8(2-1-3-21-17(19)20)14(31)22-6-12(28)24-9(4-13(29)30)15(32)25-10(7-26)16(33)34/h8-10,26H,1-7,18H2,(H,22,31)(H,23,27)(H,24,28)(H,25,32)(H,29,30)(H,33,34)(H4,19,20,21)/t8-,9-,10-/m0/s1
InChI Key
RGNVSYKVCGAEHK-GUBZILKMSA-N
遺伝子情報
human ... ITGB3(3690)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
アプリケーション
- マウスで、インテグリンα4もしくはα5が照射後3日目の胸腺細胞の胸腺上皮細胞への接着を妨げるかどうかを判定する抗原として
- Sca-1+前駆細胞のSMC(平滑筋細胞)への分化におけるインテグリンα1、αv、β1、およびβ3の役割を研究するためのコラーゲンIVコーティング皿の処理
- Neisseria meningitidis株のプレインキュベーションのブロッキングペプチドとして、これらの細菌株とフィブロネクチン間の相互作用を研究するためのブロッキング実験を実行します
- AdCMV-GFP(サイトメガロウイルス緑色蛍光タンパク質)に感染したEL-4細胞の前処理用、細胞インテグリンとの相互作用がアデノウイルスの形質導入に不可欠かどうかを研究するため
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4391-BULK:
G4391-VAR:
G4391-1MG:
G4391-5MG:
G4391-.5MG:
試験成績書(COA)