Merck
TRUESRGD
Sigma-Aldrich
TrueGel3D Scramble RGD
Integrin Adhesion Peptide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
フォーム
lyophilized powder
テクニック
cell attachment: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
The scrambled RGD peptide has same amino acid content as RGD peptide but has low adhesion to integrin receptors and acts as control reagent to determine specificity of cell adhesion to RGD peptide. The thiol groups on the N-terminus acts as linker to bind non-adhesive scrambled RGD peptide to maleimide polymers (FAST-DEXTRAN/FAST-PVA).
アプリケーション
TRUESRGD is used as control reagent for RGD peptide to determine the specificity of cell adhesion caused by genuine RGD peptide (TrueGel3D RGD).
特徴および利点
Contains a scrambled RGD sequence to serve as non-adhesive control peptide.
構成
TRUESRGD contains TrueGel3D scramble RGD peptide lyophilized and water.
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
TrueGel3D®は、より生理学的な培養条件のために天然の細胞外環境を模倣することを目的とした、3D細胞培養用の合成されたハイドロゲルプラットフォームです。
プロトコル
TrueGel3D hydrogel enables cell encapsulation for 3D culture, mimicking native tissue environment with chemically defined properties.
TrueGel3D™ is a chemically defined hydrogel for 3D cell growth, facilitating microchannel filling with slow gelation.
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
関連コンテンツ
3D細胞培養用のTrueGel3D™キットでは、足場となるペプチドの濃度やゲルの硬さを最適化するための高度なプロトコルが利用できます