Merck
C9357
Sigma-Aldrich
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl)
≥96% (HPLC), suitable for western blotting and enzyme immunoassays
別名:
XJ735
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H32N8O7
CAS番号:
分子量:
532.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl), ≥96% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
western blot: suitable
white
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@@H]1NC(=O)c2cccc(CNC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC1=O)c2
InChI
1S/C23H32N8O7/c1-12-19(35)31-15(6-3-7-26-23(24)25)21(37)28-11-17(32)30-16(9-18(33)34)22(38)27-10-13-4-2-5-14(8-13)20(36)29-12/h2,4-5,8,12,15-16H,3,6-7,9-11H2,1H3,(H,27,38)(H,28,37)(H,29,36)(H,30,32)(H,31,35)(H,33,34)(H4,24,25,26)/t12-,15-,16-/m0/s1
InChI Key
HRASXYOWQQTBAQ-RCBQFDQVSA-N
遺伝子情報
human ... NPY(4852)
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl
生物化学的/生理学的作用
Antagonist of RGD peptidomimetic αVβ3 integrin containing both anionic and cationic binding sites that straddle the RGD binding domain.
Cyclo(Ala-Arg-Gly-Asp-3-Aminomethylbenzoyl) (XJ735) is an RGD containing cyclic peptide (peptidomimetic) used as an antagonist specific to integrin αvβ3. XJ735 is used to study the role of integrin αvβ3 in cell-matrix interactions and processes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9357-BULK:
C9357-1MG:
C9357-VAR:
C9357-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)