Merck
55137
Supelco
δ-Damascone
analytical standard
別名:
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O
CAS番号:
分子量:
192.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.490-1.500
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1C(C(C=CC)=O)C(C)(C)CC=C1
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8,10,12H,9H2,1-4H3
InChI Key
XEJGJTYRUWUFFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
δ-Damascone is grouped under the class of volatile compounds. It is used as a flavor and fragrance ingredient in various commercial products.
アプリケーション
δ-Damascone may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in perfume and essential oils by low?temperature plasma ionization mass spectrometry.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
55137-VAR:
55137-BULK:
55137-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Low-temperature plasma ionization-mass spectrometry for the analysis of compounds in organic aerosol particles
Spencer SE, et al.
Analytical Chemistry, 87(4), 2249-2254 (2015)