Merck
30395
Sigma-Aldrich
(E)-β-Damascone
technical, ≥90% (GC)
別名:
(E)-1-(2,6,6-トリメチル-1-シクロヘキセニル)-2-ブテン-1-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20O
CAS番号:
分子量:
192.30
Beilstein:
2046078
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.498
密度
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
InChI Key
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
30395-1ML:
30395-BULK:
30395-25ML:
30395-VAR:
試験成績書(COA)