Merck
W303208
Sigma-Aldrich
Spearmint oil
rectified, FG
別名:
スペアミント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
3032
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
spearmint
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
(Mentha cardiaca)
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
(Mentha cardiaca)
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D −54°, neat
組成
Contains IFRA restricted Carvone and EU 1223/2009 restricted Limonene
由来
USA origin
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
Mentha spicata, α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), carvone
官能
spearmint
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Effects of ingested essential oils and propolis extracts on honey bee (Hymenoptera: Apidae) health and gut microbiota.: This research highlights the potential of spearmint oil to improve the health and survival of honey bees, addressing challenges like pathogen susceptibility and gut microbiota balance, essential for sustaining bee populations and by extension, global agriculture (Martin Ewert A et al., 2023).
生物化学的/生理学的作用
Taste at 10 ppm
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W303208-1KG:
W303208-4KG:
W303208-VAR-K:
W303208-1KG-K:
W303208-SAMPLE-K:
W303208-BULK-K:
W303208-4KG-K:
W303208-VAR:
W303208-SAMPLE:
W303208-9KG-K:
W303208-9KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)