Merck
41163
Supelco
ダマセノン
analytical standard
別名:
β-ダマセノン, 1-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1,3-ジエン-1-イル)-2-ブテン-1-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O
CAS番号:
分子量:
190.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
n20/D 1.510-1.515
密度
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
InChI Key
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
<ul>
<li><strong>ワインの香りの向上:</strong> 莱陽梨ワインの風味品質の向上に関する研究では、ソルビトールを利用する酵母と共発酵戦略を含むダマセノンの使用が実証され、ワインの感覚特性が最適化されました (Deng et al., 2024)。</li>
<li><strong>中国白酒醸造の強化:</strong> 固体強化酒と液体強化剤の文脈でダマセノン′の制御効果が調査され、文化遺産と現代の飲料技術の重要な側面である中国白酒の伝統的な醸造プロセスが強化されました(Wang et al., 2024)。</li>
</ul>
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
41163-250MG:
41163-VAR:
41163-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1